Merck
305286
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-ペンタフェニル-1,3-シクロペンタジエン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H26
CAS番号:
分子量:
446.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
254-256 °C (lit.)
溶解性
pyridine: soluble 5 mg/mL, clear, colorless to light yellow
官能基
phenyl
SMILES記法
c1ccc(cc1)C2C(c3ccccc3)=C(c4ccccc4)C(c5ccccc5)=C2c6ccccc6
InChI
1S/C35H26/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28/h1-25,31H
InChI Key
YGLVWOUNCXBPJF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene (PPCP) was used as dopant:
  • for poly(3-alkylthiophene) diodes to enhance their electroluminescence efficiency[1]
  • in the preparation of monodisperse and highly fluorescent silica nanoparticles[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
305286-1G:
305286-VAR:
305286-BULK:
305286-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A facile and general approach for the synthesis of fluorescent silica nanoparticles doped with inert dyes.
Mu X, et al.
Mu X, et al.
Chinese Science Bulletin, 56(31), 3242-3246 (2011)
Enhancement of electroluminescence efficiency in poly (3-alkylthiophene) by doping of dye molecules.
Ohmori Y, et al.
Synthetic Metals, 85(1), 1241-1242 (1997)