Merck
305111
Sigma-Aldrich
4-クロロフェニル 2-ブロモエチルエーテル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,300
¥6,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,300
About This Item
化学式:
ClC6H4OCH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
235.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
165-170 °C/22 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(OCCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-5-6-11-8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,5-6H2
InChI Key
YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
305111-BULK:
305111-5G:
305111-VAR:
305111-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gregory J Baker et al.
Cell systems, 11(3), 272-285 (2020-09-09)
Accurately profiling systemic immune responses to cancer initiation and progression is necessary for understanding tumor surveillance and, ultimately, improving therapy. Here, we describe the SYLARAS software tool (systemic lymphoid architecture response assessment) and a dataset collected with SYLARAS that describes