Merck
590029
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-(メトキシメトキシ)エタン
98%
別名:
2-ブロモエチルメトキシメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2OCH2OCH3
CAS番号:
分子量:
169.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
密度
1.448 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCOCCBr
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4-7-3-2-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
HRKGXDSPQAOGBB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
148.0 °F - closed cup
引火点(℃)
64.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
590029-5G:
590029-BULK:
590029-1G:
590029-VAR:
試験成績書(COA)