Merck
303747
Sigma-Aldrich
3-(メチルチオ)-1-ヘキサノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
148.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-(Methylthio)-1-hexanol may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
303747-25G:
303747-VAR:
303747-5G:
303747-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)