Merck
W317713
Sigma-Aldrich
8-メルカプトメントン
greener alternative
mixture of cis and trans, natural, ≥95%, FG
別名:
2-(1-メルカプト-1-メチルエチル)-5-メチルシクロヘキサノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥23,200
100 G
¥75,400
1 KG
¥568,000
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥23,200
100 G
¥75,400
1 KG
¥568,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18OS
CAS番号:
分子量:
186.31
FEMA番号:
3177
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.038
NACRES:
NA.21
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]20/D −21°, neat
組成
may contain trace Pulegone
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
berry; tropical; minty; fruity; sulfurous
SMILES記法
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
p-Mentha-8-thiol-3-one is a volatile sulfur-containing flavor compound reported in buchu leaf oil.[1] It is generally used for its potent blackcurrant flavor.[2]
アプリケーション
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W317713-BULK:
W317713-BULK-K:
W317713-SAMPLE:
W317713-1KG-K:
W317713-100G-K:
W317713-25G-K:
W317713-VAR-K:
W317713-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thiol?ene (Click) Reaction as Efficient Tools for Terpene Modification.
Firdaus M.
Asian Journal of Organic Chemistry, 6(12), 1702?1714-1702?1714 (2017)
Study on development of a fresh peach flavor.
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781, 1570-1573 (2013)