Merck
303062
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O
CAS番号:
分子量:
98.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
223-225 °C (lit.)
溶解性
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless (in methanol)
SMILES記法
CC1=CC(=O)NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H,1H3,(H2,5,6,7)
InChI Key
WGVHNCAJPFIFCR-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one is an intermediate in the synthesis of heterocyclic compounds.[1] Crystal structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one was studied.[2]
アプリケーション
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one was used in the preparation of substituted 4-alkyl(cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
303062-25G:
303062-VAR:
303062-100G:
303062-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aliphatic aldehydes in the synthesis of condensed 4-alkyl (cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.
Klokol GV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 35(10), 1183-1186 (1999)
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one.
Zhang Z, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(2), o315-o316 (2004)
The crystal and molecular structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one.
De Camp WH and Stewart JM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 27(6), 1227-1232 (1971)