Merck
302848
Sigma-Aldrich
Pentakis(methoxycarbonyl)cyclopentadiene
97%
別名:
1,2,3,4,5-Pentacarbomethoxycyclopentadiene, 1,3-Cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylic acid, 1,2,3,4,5-pentamethyl ester, Pentamethyl cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O10
CAS番号:
分子量:
356.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
149 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C1C(C(=O)OC)=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C1C(=O)OC
InChI
1S/C15H16O10/c1-21-11(16)6-7(12(17)22-2)9(14(19)24-4)10(15(20)25-5)8(6)13(18)23-3/h6H,1-5H3
InChI Key
NJNIOTQAGXGMFK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Useful synthetic building block demonstrated by Tristan Lambert to enable access to chiral Brønsted acid catalysts.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
302848-BULK:
302848-VAR:
302848-250MG:
302848-1G:
302848-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)