Merck
302775
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Methoxy-2-phenylethanol
98%
別名:
(−)-β-Methoxyphenethyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OCH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −133°, c = 1 in acetone
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
CO[C@@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
JDTUPLBMGDDPJS-VIFPVBQESA-N
アプリケーション
(R)-(-)-2-Methoxy-2-phenylethanol can be employed as a precursor to prepare:
  • (−)-3-[(2R)-2-Methoxy-2-phenylethoxy]phenol, a key intermediate for the synthesis of C4-symmetric tetraalkoxy[4]resorcinarenes using boron trifluoride catalyst.[1]
  • N-substituent of the 6,7-benzomorphan scaffold that is used as a potent opioid receptor agonist.[2]
  • Sodium methoxyphenylethoxide (Na-MPE), which is used as an oxy-initiator in the anionic polymerization of n-hexyl isocyanate.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
302775-BULK:
302775-VAR:
302775-1G:
302775-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(2S)-N-2-methoxy-2-phenylethyl-6, 7-benzomorphan compound (2S-LP2): Discovery of a biased mu/delta opioid receptor agonist
Pasquinucci L, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 168(27), 189-198 (2019)
Effects of different reactive oxyanionic initiators on the anionic polymerizaition of n-hexyl isocyanate.
Min J, et al.
Macromolecules, 44(9), 3211-3216 (2011)
The Diastereoselective Formation of Tetraalkoxy [4] resorcinarenes Derived from (-)-(2R)-2-Methoxy-2-phenylethanol and Proof of Absolute Configurations
Bulman PPC, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(27), 5347-5354 (2011)