アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
154-156 °C (lit.)
官能基
amine
oxime
phenyl
SMILES記法
O\N=C(/c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9,15H/b14-12+
InChI Key
RSJDEVMJZLLAHS-WYMLVPIESA-N
詳細
アプリケーション
品質
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
301884-5G:
301884-BULK:
301884-VAR:
アクティブなフィルタ