Merck
300373
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopropionyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CHBrCOCl
CAS番号:
分子量:
250.32
Beilstein:
1749801
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
191-193 °C (lit.)
密度
2.181 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)C(Br)CBr
InChI
1S/C3H3Br2ClO/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2
InChI Key
HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,3-Dibromopropionyl chloride was used in synthesis of:
  • series of 2,3-diaminopropionanilides[1]
  • enantiomers of 1,4-dideoxy-1,4-iminolyxitol and 1,4-dideoxy-1,4-iminoribitol[2]
  • acromelic acid A[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
300373-BULK:
300373-VAR:
300373-25G:
300373-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P A Tenthorey et al.
Journal of medicinal chemistry, 24(9), 1059-1063 (1981-09-01)
A series of 2,3-diaminopropionanilides was synthesized by acylation of mono- and disubstituted aniline derivatives with 2,3-dibromopropionyl chloride and subsequent amination with the appropriate secondary amines. The target compounds were evaluated in mice for antiarrhythmic efficacy against chloroform-induced tachycardia and for
Concise enantioselective synthesis of acromelic acid A.
Takano S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(18), 5523-5524 (1987)
Chiral synthesis of both enantiomers of 1, 4-dideoxy-1, 4-immolyxitol and 1, 4-dideoxy-1, 4-iminoribitol.
Takano S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3(6), 681-684 (1992)