Merck
299162
Sigma-Aldrich
Stearic acid-1-13C
99 atom % 13C
別名:
1-Heptadecanecarboxylic acid-1-13C, 13C Labeled stearic acid, Cetylacetic acid-1-13C, Octadecanoic acid-1-13C, Stearophanic acid-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1613CO2H
CAS番号:
分子量:
285.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i18+1
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-CPZJZEHKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
299162-VAR:
299162-1G:
299162-250MG:
299162-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Wei Zou et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 483, 164-169 (2018-05-02)
No index for non-invasive diagnosis of subclinical pelvic inflammatory disease (PID) is available at this time. Here we carried out a plasma metabolomic study to search for potential biomarkers to facilitate its non-invasive diagnosis. The metabolites in plasma were detected
Mike Lange et al.
Cell reports. Medicine, 2(10), 100407-100407 (2021-11-11)
Obesity, characterized by expansion and metabolic dysregulation of white adipose tissue (WAT), has reached pandemic proportions and acts as a primer for a wide range of metabolic disorders. Remodeling of WAT lipidome in obesity and associated comorbidities can explain disease