Merck
299146
Sigma-Aldrich
L-メチオニン-(メチル-13C)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
150.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品299146は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
room temp
SMILES記法
[13CH3]SCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-YWQIHCTDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
299146-5G:
299146-1G:
299146-250MG:
299146-VAR:
299146-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
João M C Teixeira et al.
The FEBS journal, 286(6), 1230-1239 (2018-12-12)
Calcineurin is an essential calcium-activated serine/threonine phosphatase. The six NMR-observable methionine methyl groups in the catalytic domain of human calcineurin Aα (CNA) were assigned and used as reporters of the presence of potential cis-trans isomers in solution. Proline 84 is
Elizabeth I Parkinson et al.
Nature chemical biology, 15(11), 1049-1056 (2019-08-28)
Fosmidomycin and related molecules comprise a family of phosphonate natural products with potent antibacterial, antimalarial and herbicidal activities. To understand the biosynthesis of these compounds, we characterized the fosmidomycin producer, Streptomyces lavendulae, using biochemical and genetic approaches. We were unable
Fabia Canonica et al.
Science advances, 5(7), eaaw8478-eaaw8478 (2019-08-09)
The mechanisms underlying the biogenesis of the structurally unique, binuclear Cu1.5+•Cu1.5+ redox center (CuA) on subunit II (CoxB) of cytochrome oxidases have been a long-standing mystery. Here, we reconstituted the CoxB•CuA center in vitro from apo-CoxB and the holo-forms of