Merck
298131
Sigma-Aldrich
塩化ルテチウム(III) 六水和物
99.9% trace metals basis
別名:
三塩化ルテチウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LuCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
389.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lutetium
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
SJOQNHYDCUXYED-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Employed in synthesis and NMR studies of diamagnetic complexes which exhibit variability of solution structures.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
298131-5G:
298131-BULK:
298131-1G:
298131-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaser H Gholami et al.
International journal of nanomedicine, 15, 31-47 (2020-02-06)
Using our chelate-free, heat-induced radiolabeling (HIR) method, we show that a wide range of metals, including those with radioactive isotopologues used for diagnostic imaging and radionuclide therapy, bind to the Feraheme (FH) nanoparticle (NP), a drug approved for the treatment
Silvio Aime et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2992-3000 (1997-07-02)
The synthesis of three triazamacrocycles containing the pyridine moiety and three acetate pendant arms (PCTA) is reported. The three systems differ due to the number of carbon atoms in the macrocyclic ring forming ligands PCTA-[12], -[13], and -[14], endowed with
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.