Merck
298069
Sigma-Aldrich
(±)-5-デカノリド
≥98%
別名:
δ-デカノラクトン, (±)-δ-ペンチルδ-バレロラクトン, (±)-6-ペンチルテトラヒドロ-2H-ピラン-2-オン, 5-ヒドロキシデカン酸δ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥12,100
¥12,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥12,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
Beilstein:
117520
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Measurement of optical rotatory dispersion and circular dichroism of (+) 5-decanolide (tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one) has been reported[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
298069-5ML:
298069-100ML:
298069-VAR:
298069-BULK:
298069-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optical rotatory dispersion and circular dichroism of d-lactones: Determination of the absolute configuration of (+) 5-decanolide and (+) 5-dodecanolide.
Korver O.
Tetrahedron, 26(10), 2391-2396 (1970)