Merck
298034
Sigma-Aldrich
Acetic acid-1-13C,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD313CO2D
CAS番号:
分子量:
65.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品298034は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
11.4 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3,2+1/hD
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-OIFRIMMXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
298034-BULK:
298034-1G:
298034-250MG:
298034-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pol Arranz-Gibert et al.
Scientific reports, 9(1), 4875-4875 (2019-03-21)
In recent decades, peptide blood-brain barrier shuttles have emerged as a promising solution for brain drugs that are not able to enter this organ. The research and development of these compounds involve the use of in vitro cell-based models of