Merck
T38105
Sigma-Aldrich
p-トリル酢酸
ReagentPlus®, 99%
別名:
4-メチルフェニル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,400
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,400
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
2043528
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
bp
265-267 °C (lit.)
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
T38091P20955I17508
p-トリル酢酸 ReagentPlus®, 99%
T38105
p-トリル酢酸
m-Tolylacetic acid 99%
T38091
m-Tolylacetic acid
2-Phenylbutyric acid 98%
P20955
2-Phenylbutyric acid
イソニコチン酸 99%
I17508
イソニコチン酸
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
88-92 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
bp
265-267 °C (lit.)
bp
-
bp
270-272 °C (lit.)
bp
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T38105-25G:
T38105-BULK:
T38105-500G:
T38105-5G:
T38105-10KG:
T38105-VAR:
T38105-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)