Merck
296473
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylethylsilane
97%
別名:
Chloro(ethyl)dimethylsilane, Dimethylethylchlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5Si(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
122.67
Beilstein:
1731192
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
89.2 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H2,1-3H3
InChI Key
AVDUEHWPPXIAEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
17.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
296473-5G:
296473-VAR:
296473-BULK:
296473-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)