Merck
295760
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-ethylpyrazole
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N3
CAS番号:
分子量:
111.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
92-94 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
52-57 °C (lit.)
SMILES記法
CCn1nccc1N
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-8-5(6)3-4-7-8/h3-4H,2,6H2,1H3
InChI Key
FSJOLBAFVKSQQJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Amino-1-ethylpyrazole is a heterocyclic building block[1], has been used in the preparation of 1-protected-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridines[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
295760-1G:
295760-VAR:
295760-5G:
295760-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-938 (1980)
Pyrazolo [3, 4-b] pyridines. The preparation of 1-protected-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridines and attempts to remove the 1-substituent. Some reactions of 1-benzyl-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridine and its 7-oxide.
Dorgan RJJ, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-942 (1980)