Merck
293830
Sigma-Aldrich
1,2-ビス(トリメチルシロキシ)シクロブテン
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22O2Si2
CAS番号:
分子量:
230.45
Beilstein:
1367530
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
58-59 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC1=C(CC1)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-13(2,3)11-9-7-8-10(9)12-14(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI Key
WOBRFSDEZREQAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Photocycloaddition of 2-cyclohexenones to 1,2-bis(trimethyl-siloxy)cyclobutene has been studied[1]. It undergoes Aldol condensation reaction with carbonyl compounds[2]. It reacts with Br2 to give cyclobutanedione[3].
アプリケーション
1,2-Bis(trimethylsiloxy)cyclobutene has been used in the synthesis of:
  • functionalized decalins, required for the total synthesis of various sesquiterpenes and diterpenes[1]
  • angularly substituted bicyclo[4.3.0]nona-2,5-diones and bicyclo-[4.4.0]deca-2,5-diones[4]
  • 3-methoxyestra-1,3,5,8,14-pentaen-17-one[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
293830-5G:
293830-BULK:
293830-VAR:
293830-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 106, 1759-1759 (1984)
Photoaddition with 1, 2-bis (trimethylsiloxy) cyclobutene: a versatile entry to the stereocontrolled total synthesis of various sesquiterpenes and diterpenes.
de Keukeleire D, et al.
Journal of Photochemistry, 28(2), 165-174 (1985)
A (Π2+ Π2) photocycloaddition reaction as a facile route to angularly substituted cis-hydrindanes and cis-decalanes.
Van Audenhove M, et al.
Tetrahedron Letters, 21(20), 1979-1982 (1980)
Organic Syntheses, 7, 112-112 (1990)
A very short synthesis of 3-methoxyestra-1, 3, 5, 8, 14-pentaen-17-one.
Burnell DJ and Wu Y-J.
Canadian Journal of Chemistry, 67(5), 816-819 (1985)