Merck
158763
Sigma-Aldrich
ジエチルホスホノ酢酸メチル
97%
別名:
P,P-ジエチルホスホノ酢酸メチル, (メトキシカルボニルメチル) ジエトキシホスフィン オキシド, NSC 147757, [(メトキシカルボニル)メチル]ホスホン酸 ジエチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
210.16
Beilstein:
1782397
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
127-131 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤または試薬です。
  • 分岐型アリル位フッ化物の合成
  • 抗生物質ビルディングブロックを生成する位置選択的Diels-Alder反応
  • 2型糖尿病治療に用いる置換チオフェンおよび置換フランの合成
  • 立体選択的Diels-Alder付加環化反応
  • 神経突起生成活性を持つピリドンアルカロイド類の合成
  • Botulinum神経毒素血清型Aプロテアーゼインヒビターの修飾
  • 免疫抑制性シクロペンタンジオール誘導体の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
158763-BULK:
158763-VAR:
158763-10G:
158763-50G:
試験成績書(COA)