Merck
292613
Sigma-Aldrich
4,4′-ジアニリノ-1,1′-ビナフチル-5,5′-ジスルホン酸 二カリウム塩
別名:
ビス-ANS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5NHC10H5(SO3K)]2
CAS番号:
分子量:
636.78
欧州評議会番号:
0000
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(ccc(Nc3ccccc3)c12)-c4ccc(Nc5ccccc5)c6c(cccc46)S([O-])(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)