Merck
292559
Sigma-Aldrich
2,4-ジメトキシトルエン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,600
5 G
¥63,300
¥18,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,600
5 G
¥63,300
About This Item
化学式:
CH3C6H3(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥18,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
110-120 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
COc1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
OSNMRWURXNWCGA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
292559-5G:
292559-BULK:
292559-VAR:
292559-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)