Merck
292338
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2CHO
CAS番号:
分子量:
209.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
mp
73-75 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
InChI Key
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde has been used:
  • in the synthesis of α-keto amide, a key intermediate in the synthesis of the sodium channel blocker, GW356194
  • for labelling of amine groups of brominated mercat-modified poly(tetrafluoroethylene-co-hexafluoropropylene) thin films
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
292338-BULK:
292338-VAR:
292338-5G:
292338-10KG:
292338-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regiochemical observations on the lithiation of 1, 2, 4-trichlorobenzene and reaction with DMF and oxamide electrophiles in THF.
Burton AJ, et al.
Tetrahedron Letters, 44(30), 5653-5656 (2003)
Defining the surface chemistry of ammonia-modified poly (tetrafluoroethylene-co-hexafluoropropylene) films.
Tong YW and Shoichet MS.
Macromolecules, 32(10), 3464-3468 (1999)