Merck
290874
Sigma-Aldrich
N-メチルプロピオンアミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CONHCH3
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
1737640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
146 °C/90 mmHg (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)NC
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-4(6)5-2/h3H2,1-2H3,(H,5,6)
InChI Key
QJQAMHYHNCADNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-Methylpropionamide has been used to investigate amide-induced phase separation of hexafluoro-2-propanol-water mixtures.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
290874-VAR:
290874-5G:
290874-BULK:
290874-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Toshiyuki Takamuku et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(23), 8335-8347 (2012-05-17)
Amide-induced phase separation of hexafluoro-2-propanol (HFIP)-water mixtures has been investigated to elucidate solvation properties of the mixtures by means of small-angle neutron scattering (SANS), (1)H and (13)C NMR, and molecular dynamics (MD) simulation. The amides included N-methylformamide (NMF), N-methylacetamide (NMA)
Yusuke Asakura et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(7), 1893-1900 (2014-01-17)
AST-type zeolite with a plate morphology can be synthesized by topotactic conversion of a layered silicate (β-helix-layered silicate; HLS) by using N,N-dimethylpropionamide (DPA) to control the layer stacking of silicate layers and the subsequent interlayer condensation. Treatment of HLS twice