Merck
290513
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオログルタル酸無水物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5F6O3
CAS番号:
分子量:
222.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.324 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
密度
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC1(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5F6O3/c6-3(7)1(12)14-2(13)4(8,9)5(3,10)11
InChI Key
IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
290513-1G:
290513-25G:
290513-BULK:
290513-5G:
290513-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)