Merck
290335
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Difluorocinnamic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
184.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
216-218 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChI Key
PQDXPFJQTKGTFP-DUXPYHPUSA-N
アプリケーション
trans-2,4-Difluorocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
290335-VAR:
290335-BULK:
290335-5G:
290335-1G:
試験成績書(COA)