Merck
290297
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzyl alcohol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
144.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
密度
1.262 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI Key
GNQLTCVBSGVGHC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
290297-BULK:
290297-1G:
290297-VAR:
290297-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and phytotoxic activity of 1, 2, 3-triazole derivatives.
Borgati TF, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 24(6), 953-961 (2013)