Merck
288829
Sigma-Aldrich
4-エトキシベンゾイルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.567 (lit.)
bp
142-145 °C/20 mmHg (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Ethoxybenzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
288829-1G:
288829-BULK:
288829-VAR:
288829-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)