Merck
28706
Sigma-Aldrich
trans-Cyclodecene
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18
CAS番号:
分子量:
138.25
Beilstein:
2036982
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.484
密度
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCCC\C=C\CCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-4-6-8-10-9-7-5-3-1/h1-2H,3-10H2/b2-1+
InChI Key
UCIYGNATMHQYCT-OWOJBTEDSA-N
アプリケーション
trans-Cyclodecene was used as standard of reference for the quantitative infrared analysis of mixtures of cis- and trans-cyclodecene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
28706-1ML:
28706-BULK:
28706-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Many-membered Carbon Rings. IX. trans-Elimination in Thermal Decomposition of Cyclodecyl Esters1.
Blomquist AT and Goldstein A.
Journal of the American Chemical Society, 77(4), 1001-1003 (1955)