アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
94 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCC1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2,8H,1,3-7H2
InChI Key
UPGHEUSRLZSXAE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- bicyclo[3.3.1]non-2-en-9-one
- R-(-)-epilachnene, an antipode of the defensive droplets from the Mexican bean beetle, Epilachna varivestis
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
405752-1G:
405752-5G:
405752-VAR:
405752-BULK:
試験成績書(COA)