Merck
28452
Sigma-Aldrich
シアノ酢酸イソプロピル
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2COOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
127.14
Beilstein:
1756014
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
屈折率
n20/D 1.416
bp
207 °C (lit.)
密度
1.013 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)OC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO2/c1-5(2)9-6(8)3-4-7/h5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BESQLCCRQYTQQI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Isopropyl cyanoacetate was used in the synthesis of 3-substituted coumarins by undergoing Knöevenagel reactions with aldehydes and ketones[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
28452-BULK:
28452-250ML:4548173289601
28452-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of isopropyl alcohol as a solvent in Ti (O-i-Pr)4 catalyzed Knoevenagel reactions.
Tetrahedron, 61(33), 7981-7985 (2005)
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.