Merck
282847
Sigma-Aldrich
2-Nitroresorcinol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
155.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
自己発火温度
800 °F
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H
InChI Key
ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
282847-BULK:
282847-VAR:
282847-25G:
282847-1G:
282847-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2