蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<7.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
81 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[SiH](OC)OC
InChI
1S/C3H10O3Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,1-3H3
InChI Key
YUYCVXFAYWRXLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
282626-VAR:
282626-BULK:
282626-100G:
282626-25G:
試験成績書(COA)