Merck
282138
Sigma-Aldrich
ビス(トリメチルシリル)メタン
97%
別名:
メチレンビス(トリメチルシラン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2CH2
CAS番号:
分子量:
160.40
Beilstein:
1734530
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
密度
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H20Si2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChI Key
GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ariagna L Rivera-Briso et al.
International journal of biological macromolecules, 143, 1000-1008 (2019-11-18)
Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) is a microbial biodegradable polymer with a wide range of potential industrial applications. However, its biomedical uses could increase exponentially if certain physical and biological properties were enhanced without compromising on the non-cytotoxic property of this biocompatible polymer.
Lin Yang et al.
Journal of hazardous materials, 405, 124194-124194 (2020-10-25)
A novel CO2-responsive cellulose nanofibril aerogel as a "green" adsorbent derived from poly(methacrylic acid-co-2-(dimethylamino) ethyl methacrylate) and carboxylated cellulose nanofibrils was successfully prepared via stepwise cation-induced gelation and freeze drying method. This aerogel exhibited CO2-triggered adsorption behavior towards anionic dyes