Merck
248479
Sigma-Aldrich
Dimethylisopropylsilane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHSiH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
密度
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[SiH](C)C
InChI
1S/C5H14Si/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
IIRAZPOUDJHBPM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
248479-1G:
248479-VAR:
248479-10G:
248479-BULK:
試験成績書(COA)