Merck
279498
Sigma-Aldrich
1-プロピル-4-ピペリドン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO
CAS番号:
分子量:
141.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
56 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-5-9-6-3-8(10)4-7-9/h2-7H2,1H3
InChI Key
YGDZKYYCJUNORF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Propyl-4-piperidone has been used in the preparation of 9-[2-(2-methyl-5-pyridyl)-ethyl]-3-propyl-1,2,3,4-tetrahydro-γ-carboline1.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
279498-BULK:
279498-VAR:
279498-100G:
279498-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 1, 3, 6-substituted 9-pyridylethyl-1, 2, 3, 4-tetrahydro-?-carbolines.
Kost AN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 1(7), 389-392 (1967)