Merck
279447
Sigma-Aldrich
Malonic acid-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Propanedioic-2-13C acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH2(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
105.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1
InChI Key
OFOBLEOULBTSOW-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
279447-VAR:
279447-BULK:
279447-1G:
279447-250MG:
試験成績書(COA)