Merck
277924
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[C6H2[C(CH3)3]2OH]2
CAS番号:
分子量:
424.66
Beilstein:
1916919
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
289 °C/40 mmHg (lit.)
mp
155-159 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H44O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h14-17,30-31H,13H2,1-12H3
InChI Key
MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Antioxidant.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
277924-500G:
277924-BULK:
277924-100G:
277924-5G:
277924-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
O Takahashi et al.
Toxicology letters, 8(1-2), 77-86 (1981-04-01)
Hepatic lipids were studied in Sprague-Dawley male rats given, 2,2'-methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol), 2,2'-methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 4,4'-butylidenebis(3-methyl-6-tert-butylphenol) or 4,4'-methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) at a level of 1.135 mmol% for 1 week. 4,4'-Butylidenebis(3-methyl-6-tert-butylphenol) induced fatty liver and increased triglyceride, diglyceride and cholesteryl-ester concentrations, 7.1-, 5.8- and 6.1-fold, respectively. Plasma
Yanfeng Liu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 52, 321-331 (2018-07-22)
The purpose of present study was to investigate the applicability of reconstructed human epidermis model to identify skin corrosive UN GHS Categories 1A, 1B/1C and non-corrosive chemicals in China. By using a commercialized reconstructed human epidermis model, China EpiSkin™ which