Merck
276251
Sigma-Aldrich
ヒドロキノンジアセタート
98%
別名:
1,4-ジアセトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)2C6H4
CAS番号:
分子量:
194.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)cc1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
276251-25G:
276251-100G:
276251-BULK:
276251-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)