Merck
274526
Sigma-Aldrich
1-(2-ニトロフェニル)-1,2-エタンジオール
98%
別名:
2-ニトロスチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
183.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2
InChI Key
AYVFQXVSRJXIDT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
274526-BULK:
274526-VAR:
274526-1G:
274526-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)