Merck
273953
Sigma-Aldrich
4-(3,4-ジメトキシフェニル)酪酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,400
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,400
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
CAS番号:
分子量:
224.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
bp
210 °C/6 mmHg (lit.)
mp
62-63 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
COc1ccc(CCCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
IDQKCIAJGRMMNC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
273953-VAR:
273953-500G:
273953-BULK:
273953-25G:
273953-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)