Merck
273155
Sigma-Aldrich
アセトンアジン
98%
別名:
1,1,4,4-Tetramethyl-2,3-diazabuta-1,3-diene, 2-Propanone 2-(1-methylethylidene)hydrazone, Acetazine, Acetone ketazine, Dimethyl ketazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥21,000
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥21,000
About This Item
化学式:
(CH3)2C=NN=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
133 °C/763 mmHg (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C\C(C)=N/N=C(/C)C
InChI
1S/C6H12N2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h1-4H3
InChI Key
PFLUPZGCTVGDLV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
273155-BULK:
273155-VAR:
273155-25G:
273155-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactions of methyl-substituted titanocene?bis(trimethylsilyl)acetylene complexes with acetone azine: crystal structures of (η5:η1-C5HMe3CH2CMe2NH)2Ti and (C5Me5)2Ti(NCMe2)
Rep M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 597(1), 146-156 (2000)