Merck
271950
Sigma-Aldrich
アセタゾールアミド
99%
別名:
5-アセトアミド-1,3,4-チアジアゾール-2-スルホンアミド, N-(5-[アミノスルホニル]-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アセトアミド, N-(5-スルファモイル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4O3S2
CAS番号:
分子量:
222.25
EC Number:
MDL番号:
アッセイ
99%
SMILES記法
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChI Key
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
炭酸脱水酵素インヒビタ-です。脳血流を増加させます。
生物化学的/生理学的作用
水チャネルとの相互作用により膜の水透過性を阻害します。