製品名
2-プロパノール, 99.5%, HPLC grade
グレード
HPLC grade
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.050% water
蒸発残留物質
<0.0003%
色
colorless
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 245 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270490-2L:4548173127484
270490-6X1L:4548173127521
270490-2.5L:
270490-1L:4548173127477
270490-6X800ML:
270490-500ML:
270490-4X2.5L:
270490-100ML:4548173127453
270490-4X4L:4548173127514
270490-4L:4548173127491
270490-4X2L:4548173127507
270490-10L:
270490-18L:4548173127460
270490-6X500ML:
270490-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック