Merck
270180
Sigma-Aldrich
3-(アミノメチル)-PROXYL
別名:
3-(アミノメチル)-2,2,5,5-テトラメチル-1-ピロリジニルオキシ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥22,900
¥22,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥22,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19N2O
CAS番号:
分子量:
171.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
bp
128-131 °C/13 mmHg (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC(CN)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
InChI Key
MMNYKXJVNIIIEG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生体システム研究において有用なスピンラベルです。
ウマ脾臓フェリチン中への分子拡散に関する研究に用いられたり、効果的な非チオール放射線防護剤であることが示されています。
ミエロペルオキシダーゼ媒介次亜塩素酸生成阻害の薬理学的研究に用います。
以下の用途に関与する反応剤です。
  • Reduction reactions with nitroxides
  • 心臓保護薬として用いるためのアデノシンメチルカルボキサミド類の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
270180-BULK:
270180-25MG:
270180-VAR:
270180-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
X Yang et al.
Biophysical journal, 78(4), 2049-2059 (2000-03-29)
The detailed kinetics of permeation and effusion of small nitroxide spin probe radicals with the protein shells of horse spleen ferritin (HoSF) and human H-chain ferritin (HuHF) and a 3-fold channel variant D131H+E134H of HuHF were studied by electron paramagnetic