Merck
269492
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[2-(HO)C6H4CH=N]2C6H4
CAS番号:
分子量:
316.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
97%
形状
powder
mp
163-165 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccccc1\C=N\c2ccccc2\N=C\c3ccccc3O
InChI
1S/C20H16N2O2/c23-19-11-5-1-7-15(19)13-21-17-9-3-4-10-18(17)22-14-16-8-2-6-12-20(16)24/h1-14,23-24H/b21-13+,22-14+
InChI Key
HXFYGSOGECBSOY-JFMUQQRKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N,N′-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine is a tetradentate Schiff base. It is also called as salophen. It serves as a chelating agent for metal ions such as Fe(II/III), Mn(II/III),Co(II), Ni(II), Zn(II) and Cu(II).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
269492-BULK:
269492-5G:
269492-25G:
269492-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spectroscopy studies on Schiff base N, N?-bis (salicylidene)-1, 2-phenylenediamine by NMR, infrared, Raman and DFT calculations
De Toledo TA, et al.
Journal of Molecular Structure, 1097, 106-111 (2015)
[N, N?-Bis (salicylidene)-1, 2-phenylenediamine] metal complexes with cell death promoting properties
Hille A, et al.
Journal of Biological Inorganic Chemistry, 14(5), 711-725 (2009)