Merck
269425
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニルイソシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
164.12
Beilstein:
389516
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
137-138 °C/11 mmHg (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-4H
InChI Key
GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ニトロフェニルイソシアネートは、以下を合成するための反応物質として使用できます:
  • メタノール-DCM溶媒系におけるRaneyニッケルを触媒とする水素化による、4-アミノフェニルカルバミン酸メチルエステル。[1]
  • 1,2-ビス(2′-アミノフェノキシ)ベンゼンと反応させることによる、p-ニトロベンゼン単位を有する尿素官能化誘導体。[2]
  • 5-メチル-3,4-ジフェニル-1H-ピロール-2-カルボヒドラジドで処理することによる、2-(5-メチル-3,4-ジフェニル-1H-ピロール-2-カルボニル)-N-(4-ニトロフェニル)ヒドラジンカルボキサミド。[3]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
269425-5G:
269425-VAR:
269425-BULK:
269425-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pyrrolylamidourea based anion receptors
Evans LS, et al.
New. J. Chem., 30(7), 1019-1025 (2006)
Pyrrolylamidourea based anion receptors.
Evans LS, et al.
New. J. Chem., 30(7), 1019-1025 (2006)
Novel and Efficient One-Pot Synthesis of (aminophenyl) Carbamic Acid Esters
Garofalo A, et al.
Synthetic Communications, 41(13), 2007-2016 (2011)
Synthesis, Crystal Structure and Anion Recognition Property of a Flexible Urea-functionalized Receptor
Chao H, et al.
Chinese Journal of Structural Chemistry / Jie Gou Hua Xue, (05), 737-744 (2019)
Junta Sano et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-24)
Novel interpenetrating polymer networks (IPNs) were synthesized from N-isopropylacrylamide (NIPAM) and polysiloxanes containing a urea or thiourea side group, in addition to the silanol residue, through two reactions, such as the radical gelation of NIPAM and the condensation of silanols