Merck
268348
Sigma-Aldrich
3-オキソアジピン酸
98%
別名:
β-ケトアジピン酸, 3-オキソヘキサン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2COCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
160.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
98%
mp
124-126 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O