Merck
267988
Sigma-Aldrich
Isodrine
別名:
1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-endo,endo-1,4:5,8-ジメタノナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥15,600
¥15,600
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥15,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8Cl6
CAS番号:
分子量:
364.91
Beilstein:
2509251
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,600
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
239-241 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
[H][C@@]12C3CC(C=C3)[C@]1([H])[C@]4(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]2(Cl)C4(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+,10-,11+
InChI Key
QBYJBZPUGVGKQQ-DIFDVCDBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isodrine has rigid molecules with two double bonds facing each other closely that represents the simplest laticyclic conjugated system. The through space interaction in isodrine was studied[1].
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
267988-5G:
267988-100G:
267988-VAR:
267988-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laticyclic conjugated double bonds within the framework of oligocondensed bicyclo [2.2. 2] octenes.
Grimme W, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1893-1900 (1998)