グレード
technical grade
アッセイ
85%
形状
solid
mp
200-202 °C (lit.)
200-204 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- biphenyl amides
- 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist
- O-spiro C-aryl glucosides
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
264660-25G:
264660-100G:
264660-BULK:
264660-VAR:
264660-5G:
試験成績書(COA)